Ethylene Glycol Di(m-tolyl) ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis(3-methylbenzene), 1,2-Bis(3-methylphenoxy)ethane
E1335-5G
E1335-25G
TCIAE1335-5GEA
97
EUR
TCIAE1335-5G
TCIAE1335-25G
Ethylene Glycol Di(m-tolyl) ether ≥97.0% (por GC)
Ethylene Glycol Di(m-tolyl) ether
Formula:
C₁₆H₁₈O₂ MW: 242,32 g/mol |
Número MDL:
MFCD00025952 Núm. CAS: 54914-85-1 EINECS: 402-730-9 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...