Cloruro de (etil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyltriphenylphosphonium chloride
E1336-100G E1336-25G
TCIAE1336-100GEA 86 EUR
TCIAE1336-100G TCIAE1336-25G
Cloruro de (etil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de (etil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₀H₂₀ClP
MW: 326.81 g/mol
Número MDL: MFCD00044699
Núm. CAS: 896-33-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C