1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene, 1-Ethoxy-4-(p-tolylethynyl)benzene
E1342-1G
E1342-5G
TCIAE1342-1GEA
35
EUR
TCIAE1342-1G
TCIAE1342-5G
1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene
Formula:
C₁₇H₁₆O MW: 236,314 g/mol |
Número MDL:
MFCD01817758 Núm. CAS: 116903-46-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 106.0 to 110.0 deg-C |