Estradiol Dipropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (17beta)-Estra-1(10),2,4-triene-3,17-diyl Dipropanoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17beta-diol Dipropionate, 3,17beta-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3,17-Dipropionate, 17beta-Estradiol 3,17-Dipropionate
E1344-250MG E1344-1G
TCIAE1344-250MGEA 160 EUR
TCIAE1344-250MG TCIAE1344-1G
Estradiol Dipropionate ≥98.0% (por GC)
Estradiol Dipropionate
Formula: C₂₄H₃₂O₄
MW: 384,52 g/mol
Número MDL: MFCD00051146
Núm. CAS: 113-38-2
EINECS: 204-026-5
Índice Merck: 14,03703
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +42.0 deg (C=1, dioxane)