2-Ethylbenzoic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1347-25G
E1347-5G
TCIAE1347-25GEA
103
EUR
TCIAE1347-25G
TCIAE1347-5G
2-Ethylbenzoic acid ≥98.0% (por GC)
2-Ethylbenzoic acid
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 259°C |
Número MDL:
MFCD00045838 Núm. CAS: 612-19-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 62.0 to 66.0 deg-C |