1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E1348-1G E1348-5G
TCIAE1348-1GEA 42 EUR
TCIAE1348-1G TCIAE1348-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Número MDL: MFCD09864188
Núm. CAS: 847818-70-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %