2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E1350-1G E1350-5G
TCIAE1350-1GEA 27 EUR
TCIAE1350-1G TCIAE1350-5G
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester ≥95.0% (por GC)
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Formula: C₅H₈F₂O₂
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD06657970
Núm. CAS: 28781-85-3
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %