1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1352-1G
E1352-5G
TCIAE1352-1GEA
70
EUR
TCIAE1352-1G
TCIAE1352-5G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Formula:
C₈H₄F₂ Pto. de inflamación: 33°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04039982 Núm. CAS: 151361-87-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |