1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1353-1G E1353-5G
TCIAE1353-1GEA 41 EUR
TCIAE1353-1G TCIAE1353-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₁₀H₄F₆
Pto. Ebullición: 74°C
Pto. de inflamación: 44°C
Número MDL: MFCD01861850
Núm. CAS: 88444-81-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %