4-(2-Ethylhexyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1355-1G
E1355-5G
TCIAE1355-1GEA
130
EUR
TCIAE1355-1G
TCIAE1355-5G
4-(2-Ethylhexyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (por GC)
4-(2-Ethylhexyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formula:
C₁₈H₃₁BO₂S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
1224430-50-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |