Etofibrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1359-50MG
E1359-250MG
TCIAE1359-50MGEA
104
EUR
TCIAE1359-50MG
TCIAE1359-250MG
Etofibrate ≥98.0% (por GC)
Etofibrate
Formula:
C₁₈H₁₈ClNO₅ Pto. Ebullición: 214°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00865727 Núm. CAS: 31637-97-5 EINECS: 250-743-1 Índice Merck: 14,03877 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |