2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1361-1G E1361-5G
TCIAE1361-1GEA 60 EUR
TCIAE1361-1G TCIAE1361-5G
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene ≥98.0% (por GC)
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene
Formula: C₁₁H₁₂
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 4°C
Pto. de inflamación: 83°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07777099
Núm. CAS: 769-26-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %