(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1362-1G E1362-5G
TCIAE1362-1GEA 100 EUR
TCIAE1362-1G TCIAE1362-5G
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane
Formula: C₁₁H₁₄Si
Pto. Ebullición: 75°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26394823
Núm. CAS: 16116-92-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %