Ethylene Glycol bis(2-aminophenyl) ether ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane, 2,2'-[Ethane-1,2-diylbis(oxy)]dianiline, 1,2-Bis(o-aminophenoxy)ethane
E1365-1G
E1365-5G
TCIAE1365-1GEA
29
EUR
TCIAE1365-1G
TCIAE1365-5G
Ethylene Glycol bis(2-aminophenyl) ether ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethylene Glycol bis(2-aminophenyl) ether
Formula:
C₁₄H₁₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 225°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00087648 Núm. CAS: 52411-34-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |