Ethyl 2,3-Dicyanopropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1366-25G
E1366-5G
TCIAE1366-25GEA
135
EUR
TCIAE1366-25G
TCIAE1366-5G
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Pto. Ebullición: 140°C |
Número MDL:
MFCD08061844 Núm. CAS: 40497-11-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 1.0 |