trans-1-Ethoxy-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(trans-4-Pentylcyclohexyl)-4-ethoxybenzene, 1-Ethoxy-4-(trans-4-amylcyclohexyl)benzene, 1-Ethoxy-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzene
E1367-25G E1367-5G
TCIAE1367-25GEA 116 EUR
TCIAE1367-25G TCIAE1367-5G
trans-1-Ethoxy-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
trans-1-Ethoxy-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene
Formula: C₁₉H₃₀O
MW: 274,448 g/mol
Número MDL: MFCD06658196
Núm. CAS: 84540-32-9
EINECS: 283-125-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C