trans-1-Ethoxy-4-(4-n-propycyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Ethoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
E1369-25G E1369-5G
TCIAE1369-25GEA 122 EUR
TCIAE1369-25G TCIAE1369-5G
trans-1-Ethoxy-4-(4-n-propycyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
trans-1-Ethoxy-4-(4-n-propycyclohexyl)benzene
Formula: C₁₇H₂₆O
MW: 246,394 g/mol
Número MDL: MFCD06658195
Núm. CAS: 80944-44-1
EINECS: 279-633-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C