Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)acetate, 2-(4-Oxocyclohexyl)acetic acid Ethyl ester
E1375-1G E1375-5G
TCIAE1375-1GEA 36 EUR
TCIAE1375-1G TCIAE1375-5G
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184,24 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD11045783
Núm. CAS: 58012-34-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %