1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1376-25G
E1376-5G
TCIAE1376-25GEA
238
EUR
TCIAE1376-25G
TCIAE1376-5G
1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (por GC)
1-Ethyl-2-methylindole
Formula:
C₁₁H₁₃N MW: 159,23 g/mol Pto. Ebullición: 270°C |
Número MDL:
MFCD01632168 Núm. CAS: 40876-94-6 EINECS: 255-121-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |