Epothilone B ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
E1378-25MG
E1378-5MG
TCIAE1378-25MGEA
385
EUR
TCIAE1378-25MG
TCIAE1378-5MG
Epothilone B ≥95.0% (by HPLC)
Epothilone B
Formula:
C₂₇H₄₁NO₆S Pto. de fusión: 94°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD02101921 Núm. CAS: 152044-54-7 Índice Merck: 14,03628 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -40.0 to -44.0 deg (C=0.2, methanol) |
Elemental analysis (Carbon) | 62.50 to 65.00 % |