(3-Ethyloxetan-3-yl)methyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1379-1G E1379-5G
TCIAE1379-1GEA 81 EUR
TCIAE1379-1G TCIAE1379-5G
(3-Ethyloxetan-3-yl)methyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
(3-Ethyloxetan-3-yl)methyl methacrylate
Formula: C₁₀H₁₆O₃
Número MDL: MFCD16039335
Núm. CAS: 37674-57-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %