EPI-001 ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl)(2,3-dihydroxypropyl)ether, 3-[4-[2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propane-1,2-diol, 3-(4-(2-(4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl)propan-2-yl)phenoxy)propane-1,2-diol
E1380-5MG
E1380-25MG
TCIAE1380-5MGEA
66
EUR
TCIAE1380-5MG
TCIAE1380-25MG
EPI-001 ≥98.0% (por GC)
EPI-001
Formula:
C₂₁H₂₇ClO₅ MW: 394,89 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02683414 Núm. CAS: 227947-06-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |