N,N'-(Ethane-1,2-diylidene)bis(2,4,6-trimethylaniline) ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
E1383-1G
E1383-200MG
TCIAE1383-1GEA
176
EUR
TCIAE1383-1G
TCIAE1383-200MG
N,N'-(Ethane-1,2-diylidene)bis(2,4,6-trimethylaniline) ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
N,N'-(Ethane-1,2-diylidene)bis(2,4,6-trimethylaniline)
Formula:
C₂₀H₂₄N₂ |
Número MDL:
MFCD06669905 Núm. CAS: 56222-36-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |