(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate ≥94.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acrylic acid (3,4-Epoxycyclohexyl)methyl ester, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-ylmethyl acrylate, Acrylic acid 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-ylmethyl ester
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
E1384-25G E1384-5G
TCIAE1384-25GEA 67 EUR
TCIAE1384-25G TCIAE1384-5G
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate ≥94.0% (por GC) estabilizado
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD28364662
Núm. CAS: 64630-63-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %