trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzene
E1389-1G E1389-5G
TCIAE1389-1GEA 25 EUR
TCIAE1389-1G TCIAE1389-5G
trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene
Formula: C₁₉H₂₈F₂O
MW: 310,43 g/mol
Número MDL: MFCD11053401
Núm. CAS: 124729-02-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C