4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Trans-4-ethoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate, trans-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid 4-Ethoxyphenyl ester
E1395-25G
E1395-100G
TCIAE1395-25GEA
137
EUR
TCIAE1395-25G
TCIAE1395-100G
4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate
Formula:
C₁₈H₂₆O₃ MW: 290,40 g/mol |
Número MDL:
MFCD11053417 Núm. CAS: 67589-39-3 EINECS: 266-744-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | max. 98.0 % |
Mesomorphic range | 33.0 to 78.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)