4-Ethoxyphenyl trans-4-butylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1396-25G E1396-100G
TCIAE1396-25GEA 115 EUR
TCIAE1396-25G TCIAE1396-100G
4-Ethoxyphenyl trans-4-butylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
4-Ethoxyphenyl trans-4-butylcyclohexanecarboxylate
Formula: C₁₉H₂₈O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01941073
Núm. CAS: 67589-47-3
EINECS: 266-745-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dd82990b60ddc860fa54a00c73b8279c7f073f5&vid=ad6926987df817fa689329d1131179120c6d7a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 47.0 to 82.0 deg-C