3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl methacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
E1400-1G E1400-5G
TCIAE1400-1GEA 35 EUR
TCIAE1400-1G TCIAE1400-5G
3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl methacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl methacrylate
Formula: C₁₁H₂₂O₃Si
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053877
Núm. CAS: 13731-98-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %