1-Ethylcyclopentyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acrylic acid 1-Ethylcyclopentyl ether
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1405-1G E1405-5G
TCIAE1405-1GEA 72 EUR
TCIAE1405-1G TCIAE1405-5G
1-Ethylcyclopentyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
1-Ethylcyclopentyl acrylate
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31716062
Núm. CAS: 326925-69-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %