1-Ethyl-4-isopropylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1406-1ML E1406-5ML
TCIAE1406-1MLEA 82 EUR
TCIAE1406-1ML TCIAE1406-5ML
1-Ethyl-4-isopropylbenzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethyl-4-isopropylbenzene
Formula: C₁₁H₁₆
Pto. de fusión: 197°C
Número MDL: MFCD00061006
Núm. CAS: 4218-48-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %