1-Ethylcyclohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methacrylic acid 1-Ethylcyclohexyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1407-1G E1407-5G
TCIAE1407-1GEA 40 EUR
TCIAE1407-1G TCIAE1407-5G
1-Ethylcyclohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Ethylcyclohexyl methacrylate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30470335
Núm. CAS: 274248-09-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %