Ethyl 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid Ethyl ester, Ethyl 2-(3-cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
E1414-25G
E1414-5G
TCIAE1414-25GEA
179
EUR
TCIAE1414-25G
TCIAE1414-5G
Ethyl 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ethyl 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
Formula:
C₁₈H₂₀N₂O₃S MW: 344,43 g/mol |
Número MDL:
MFCD09833701 Núm. CAS: 160844-75-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 174.0 to 178.0 deg-C |