2-Ethoxy-4-formylphenyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethylvanillin acetate
E1415-25G
E1415-5G
TCIAE1415-25GEA
68
EUR
TCIAE1415-25G
TCIAE1415-5G
2-Ethoxy-4-formylphenyl acetate ≥98.0% (por GC)
2-Ethoxy-4-formylphenyl acetate
Formula:
C₁₁H₁₂O₄ MW: 208,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01666413 Núm. CAS: 72207-94-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...