1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-ethylpyrrole
E1416-1G
E1416-5G
TCIAE1416-1GEA
54
EUR
TCIAE1416-1G
TCIAE1416-5G
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formula:
C₇H₉NO MW: 123,16 g/mol Pto. Ebullición: 75°C |
Número MDL:
MFCD11909543 Núm. CAS: 2167-14-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...