Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1417-100G
E1417-25G
TCIAE1417-100GEA
58
EUR
TCIAE1417-100G
TCIAE1417-25G
Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal ≥98.0% (por GC)
Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal
Formula:
C₉H₁₆O₄ Pto. Ebullición: 76°C Pto. de inflamación: 65°C |
Número MDL:
MFCD00151819 Núm. CAS: 6290-17-1 EINECS: 228-536-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % (total of isomer) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...