3-Ethyl 4-Methyl 2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1418-1G
E1418-5G
TCIAE1418-1GEA
67
EUR
TCIAE1418-1G
TCIAE1418-5G
3-Ethyl 4-Methyl 2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
3-Ethyl 4-Methyl 2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylate
Formula:
C₉H₁₁NO₄S |
Número MDL:
MFCD11977340 Núm. CAS: 844502-63-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 100.0 to 104.0 deg-C |