2-Etil-3,5-dimetilpirazina ≥98.0% (por GC) (contains 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine)
Proveedor: TCI
E1424-100G
E1424-25G
TCIAE1424-100GEA
165
EUR
TCIAE1424-100G
TCIAE1424-25G
2-Etil-3,5-dimetilpirazina ≥98.0% (por GC) (contains 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine)
2-Etil-3,5-dimetilpirazina
Formula:
C₈H₁₂N₂ Pto. de inflamación: 69°C |
Número MDL:
MFCD00047392 Núm. CAS: 27043-05-6 EINECS: 248-182-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |