Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1425-1G
E1425-5G
TCIAE1425-1GEA
27
EUR
TCIAE1425-1G
TCIAE1425-5G
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Formula:
C₁₁H₉F₃O₃ Pto. Ebullición: 92°C |
Número MDL:
MFCD00792431 Núm. CAS: 98349-24-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |