2-Ethylhexyl palmitate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Ethylhexyl hexadecanoate, 2-Ethylhexyl Palmitate, Palmitic acid, 2-ethylhexyl ester, Hexadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester
E1435-250G E1435-25G
TCIAE1435-250GEA 104 EUR
TCIAE1435-250G TCIAE1435-25G
2-Ethylhexyl palmitate ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl palmitate
Formula: C₂₄H₄₈O₂
MW: 368.646 g/mol
Número MDL: MFCD00072255
Núm. CAS: 29806-73-3
EINECS: 249-862-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8550 to 0.8650