Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) solución acc. to JIS K8001
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sulfato de tris(1,10-fenantrolina-N1,N10)hierro
F0005-25G F0005-500G
TCIAF0005-25GEA 16 EUR
TCIAF0005-25G TCIAF0005-500G
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) solución acc. to JIS K8001
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato)
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692,54 g/mol
Número MDL: MFCD00036428
Núm. CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid to cloudy liquid