Flavin adenine dinucleotide disodium salt, hidrato ≥94.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl)methoxy)(((((2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl)oxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)phosphinic acid Disodium Salt, FAD-Na2, Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt, Riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, FAD Disodium Salt
F0014-1G F0014-100MG
TCIAF0014-1GEA 190 EUR
TCIAF0014-1G TCIAF0014-100MG
Flavin adenine dinucleotide disodium salt, hidrato ≥94.0% (by HPLC)
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Formula: C₂₇H₃₃N₉O₁₅P₂
MW: 829.52 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041835
Núm. CAS: 84366-81-4
EINECS: 282-733-8
Índice Merck: 14,04091
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -25.0 deg (C=1, H2O)
Molar extinction coefficient min. 10,000 (H2O、448.0 to 450.0 nm)