FITC (fluoresceina isotiocianato) ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
F0026-1G F0026-100MG
TCIAF0026-1GEA 310 EUR
TCIAF0026-1G TCIAF0026-100MG
FITC (fluoresceina isotiocianato) ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2-(6-hidroxi-3-oxo-(3H)-xanten-9-il)-5-isotiocianatobenzoico
Formula: C₂₁H₁₁NO₅S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005063
Núm. CAS: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %