Fluorescin ≥95.0% (por GC) reagent for oxidases and peroxidases
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0028-25G
F0028-5G
TCIAF0028-25GEA
416
EUR
TCIAF0028-25G
TCIAF0028-5G
Fluorescin ≥95.0% (por GC) reagent for oxidases and peroxidases
Fluorescin
Formula:
C₂₀H₁₄O₅ |
Número MDL:
MFCD00046931 Núm. CAS: 518-44-5 EINECS: 208-252-5 Índice Merck: 14,04160 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |