Isoamyl formate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
F0054-25ML
F0054-500ML
TCIAF0054-25MLEA
16
EUR
TCIAF0054-25ML
TCIAF0054-500ML
Isoamyl formate ≥95.0% (por GC)
Isoamyl formate
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 124°C Pto. de inflamación: 25°C |
Número MDL:
MFCD00021049 Núm. CAS: 110-45-2 EINECS: 203-769-2 UN: 1109 ADR: 3,III Índice Merck: 14,05119 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |