Sodium hydrogen fumarate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Monosodium Fumarate, Fumaric Acid Monosodium Salt
F0071-25G F0071-500G
TCIAF0071-25GEA 16 EUR
TCIAF0071-25G TCIAF0071-500G
Sodium hydrogen fumarate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodium hydrogen fumarate
Formula: C₄H₄O₄
MW: 138.05 g/mol
Número MDL: MFCD00039097
Núm. CAS: 5873-57-4
EINECS: 227-535-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity