ɑ-Furil dioxime ≥97.0% (W)
Proveedor: TCI
F0079-1G F0079-5G
TCIAF0079-1GEA 296 EUR
TCIAF0079-1G TCIAF0079-5G
ɑ-Furil dioxime ≥97.0% (W)
alpha-Furil dioxime
Formula: C₁₀H₈N₂O₄
Número MDL: MFCD00075315
Núm. CAS: 23789-34-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 97.0 %
Solubility in hot EtOH almost transparency