2-Furoyltrifluoroacetone
Proveedor: TCI
Atención
F0083-25G F0083-5G
TCIAF0083-25GEA 89 EUR
TCIAF0083-25G TCIAF0083-5G
2-Furoyltrifluoroacetone
2-Furoyltrifluoroacetone
Formula: C₈H₅F₃O₃
Pto. Ebullición: 84°C
Número MDL: MFCD00020935
Núm. CAS: 326-90-9
EINECS: 206-315-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 20.0 to 22.0 deg-C