Tartrazine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
F0088-25G
F0088-500G
TCIAF0088-25GEA
25
EUR
TCIAF0088-25G
TCIAF0088-500G
Tartrazine ≥98.0% (by HPLC)
Tartrazine
Formula:
C₁₆H₁₂N₄O₉S₂ |
Número MDL:
MFCD00148908 Núm. CAS: 1934-21-0 EINECS: 217-699-5 Índice Merck: 14,09072 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (UV-vis method) | min. 95.0 % (calcd.on dried substance) |
Lambda max. | 426.0 to 430.0 nm (AcONH4 sol.) |
Drying loss | max. 10.0 % |