Dibutyl Fumarate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dibutyl fumarate, Fumaric Acid Dibutyl Ester
F0116-25G F0116-500G
TCIAF0116-25GEA 17 EUR
TCIAF0116-25G TCIAF0116-500G
Dibutyl Fumarate ≥98.0% (por GC)
Dibutyl Fumarate
Formula: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Pto. Ebullición: 285°C
Pto. de fusión: –18°C
Pto. de inflamación: 142°C
Número MDL: MFCD00065141
Núm. CAS: 105-75-9
EINECS: 203-327-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %