Fumaric acid di-(2-ethylhexyl) ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(2-ethylhexyl) Fumarate, Dioctyl Fumarate, Fumaric acid dioctyl ester, Fumaric acid di(2-ethylhexyl) ester, Di(2-ethylhexyl) Fumarate
F0117-25ML F0117-500ML
TCIAF0117-25MLEA 16 EUR
TCIAF0117-25ML TCIAF0117-500ML
Fumaric acid di-(2-ethylhexyl) ester ≥98.0% (por GC)
Fumaric acid di-(2-ethylhexyl) ester
Formula: C₂₀H₃₆O₄
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de inflamación: 190°C
Número MDL: MFCD00065144
Núm. CAS: 141-02-6
EINECS: 205-448-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85dc7b439dade9870ee08c2058f96b12c269a96c&vid=85dc7b439dade9870ee08c2058f96b12c269a96c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %